Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC Kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
För separation av AR/O2 och andra permanenta gaser, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC-kolonner ger konsekventa, reproducerbara resultat.
- Permanenta gaser
- Raffinaderi eller naturgaser
- Avancerad beläggnings- och deaktiveringsbearbetning säkerställer integriteten hos det porösa beläggningsskiktet för optimal kromatografisk effektivitet.
- Deaktiveringsprocessen ger en skarp topp för CO-eluering, vilket eliminerar svansbildning som vanligtvis ses i andra kolumner.
- Hög retention av molekylsilen underlättar separation av permanenta gaser vid temperaturer över omgivningstemperaturen.
- Enhetliga partiklar förblir vidhäftande till slangen även efter kontinuerlig ventilcykling.
- GS-sil
- HP PLOT Molsieve
- CP-Molsieve 5A
- Molsieve 5A
- PÅ™ -Molsieve
- PLT-5A
- Rt™ -Sil 5A
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | Upp till 300 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A |
| För användning med (applikation) | Analys av separation av Ar/O2 och andra permanenta gaser, GC för raffinaderi eller naturgaser, Separation av Ar/O2 och andra permanenta gaser |
| Filmtjocklek | 30μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.