Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC Kolumner
Produktkod. p-4522423 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10671386
Brand: Thermo Scientific™ 260036010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separera AR/O2 och andra permanenta gaser med hjälp av GC-kolonner med de senaste innovationerna inom PLOT-teknik.
För separation av AR/O2 och andra permanenta gaser, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC-kolonner ger konsekventa, reproducerbara resultat.
Användningsområden:
  • Permanenta gaser
  • Raffinaderi eller naturgaser
Konstruerad för överlägsen prestanda:
  • Avancerad beläggnings- och deaktiveringsbearbetning säkerställer integriteten hos det porösa beläggningsskiktet för optimal kromatografisk effektivitet.
  • Deaktiveringsprocessen ger en skarp topp för CO-eluering, vilket eliminerar svansbildning som vanligtvis ses i andra kolumner.
  • Hög retention av molekylsilen underlättar separation av permanenta gaser vid temperaturer över omgivningstemperaturen.
  • Enhetliga partiklar förblir vidhäftande till slangen även efter kontinuerlig ventilcykling.
Liknar:
  • GS-sil
  • HP PLOT Molsieve
  • CP-Molsieve 5A
  • Molsieve 5A
  • PÅ™ -Molsieve
  • PLT-5A
  • Rt™ -Sil 5A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur Upp till 300 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Stationär fas TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A
För användning med (applikation) Analys av separation av Ar/O2 och andra permanenta gaser, GC för raffinaderi eller naturgaser, Separation av Ar/O2 och andra permanenta gaser
Filmtjocklek 30μ m
Längd (metrisk) 15 m
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.