Läs mer
trans-1,2-cyklohexandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10246020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10246020
Brand: Thermo Scientific Acros 161650100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1460-57-7
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00063611
InChI-nyckel PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
PubChem CID 92886
ChEBI CHEBI:16931
IUPAC-namn (IR,2R)-cyklohexan-1,2-diol
LEDER O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1, 2-Cyclohexanediol
Namnnotering 98%
Smältpunkt 100°C to 104°C
Färg Vitt
Kokpunkt 117°C (17.0 Mbar)
Flampunkt 134°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H10(OH)2
Kvantitet 10 g
Fieser 17,91
Löslighetsinformation Solubility in water: 375g/L (20 c)
Viskositet 8 mPa.s (110°C)
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.