Läs mer
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 99%
Produktkod. 11411598
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11411598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13890.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 537-98-4 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
En kemopreventiv analog av koffeinsyra.trans-4-hydroxi-3-metoxikanelsyra används som ett viktigt råmaterial för framställning av dess motsvarande estrar genom att reagera med alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
En kemopreventiv analog av koffeinsyra.trans-4-hydroxi-3-metoxikanelsyra används som ett viktigt råmaterial för framställning av dess motsvarande estrar genom att reagera med alkoholer.
Löslighet Lösligt i alkohol och
varmt vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 537-98-4
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00004400
InChI-nyckel KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Smältpunkt 170°C to 175°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 1371483
Merck Index 14,4062
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and hot water.
Formel vikt 194.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.