Läs mer
Brand™ Flerkanalig mikropipett Transferpette™ -8 elektroniska, 0,5-10μ L, DE-M
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Transferpette™ elektroniska pipetter kombinerar de globalt beprövade egenskaperna hos mekaniska kolvstyrda luftförträngningspipetter genom BRAND med fördelarna med en elektronisk enhet.
- Funktioner: Pipettskaftet kan skruvas loss och är helt autoklaverbart (121° C).
- Funktioner: pipettering, omvänd pipettering, blandning, dispensering, upp till 300μ Jag också GEL-elektrofores.
- Enkel kalibreringsteknik för att göra snabba justeringar av Transferpette™ elektronisk, utan verktyg.
- Användningsbegränsningar: Drifttemperaturen för instrument och reagens bör vara mellan +15° C och +40° C (59° F till 104° F) (andra temperaturer på begäran)
- Ångtryck upp till 500 mbar
- Viskositet: 260 mPa s
- För viskösa medier måste hastigheten justeras vid behov.
Specifications
Specifications
| Noggrannhet | ≤1.2% ,± 0,12 μL |
| Vinkel | 360° |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Modell | 8 |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Transferpette |
| Programmerbarhet | Ja |
| Typ | Elektronisk Microliter Pipett |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10μ l |
| Show More |