Läs mer
Gilac™ Genomskinlig lufttät box med blått lock
Kapacitet (metrisk):
0,4 l
0,8 l
1,2 l
2 l
4 l
8 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Genomskinlig lufttät låda med blått lock lämplig för matkontakt.
- Den är gjord av en genomskinlig polypropenbas som gör att innehållet är synligt och igenkännbart.
- Rundade hörn för att underlätta rengöring och begränsa retentionsområden.
- Blått mjukt omslag, garanterar en perfekt tätning.
- Lätt, mycket tålig och lämplig för matkontakt.
- Box för att bevara mat och dess smaker samtidigt som innehållet bevaras från yttre lukter.
- Tål diskmaskin.
- Stapelbar med locket, upptäck hela sortimentet som består av 6 format från 0,4 L till 8 L beroende på dina behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1,2 l |
| Stängningsfärg | Blått |
| Förslutningstyp | Lufttätt lock |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Polypropen |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Lufttät box |
| Staplingsbar | Ja |
| Mått (L x B x H) | 175 x 125 x 80 mm |
| Visa mer |