Läs mer
Masterflex™ PTFE Microbore Slang
Produktkod. p-8006936
Diameter (metrisk) Inre:
0,3 mm
0,81 mm
5,58 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
30m
Varje
Produktkod. 15209822
Brand: Masterflex™ 0641711
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera friktionen och maximera kemisk motståndskraft med mikroborrrör. Cole-Parmer™ PTFE Microbore Slangen är idealisk för extrema temperaturer och hårda kemiska miljöer.
PTFE-slangharts är UL-godkänd och uppfyller FDA (21 CFR 177.1550) och USP Klass VI krav.
  • Kemiskt inert
  • Låg permeabilitet
  • Lägsta friktionskoefficient för alla rör
  • Temperaturintervallet är -400 till 500 °F (-240 till 260 °C); smälter vid 620 F (°327 °C)
  • Draghållfastheten är 2500 till 4000 psi
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd och överensstämmer med FDA (21 CFR 177.1550) och USP Klass VI krav.
Diameter (metrisk) Inre 0,3 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 0.76 mm
Total längd (metrisk) 30.48 m
Tjocklek (metrisk) 0.22 mm
För användning med (applikation) Använd denna genomskinliga slang i extrema temperaturer och i tuffa kemiska miljöer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 4000 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C