Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Microbore Slang
Diameter (metrisk) Inre:
0.51 mm
0.76 mm
1.27 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
30m
Varje
Beskrivning
Använd denna mikroborrslang för allmänt laboratorie- och läkemedelsanvändning, speciellt för precisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer. TygonTM Microbore Slangar är utmärkta för applikationer med peristaltiska pumpar med lågt flöde.
Slangen är extremt flexibel och kristallklar. Icke-toxiska, icke-pyrogena och biokompatibla slangar för en mängd olika laboratorieapplikationer.
- Harts möter USP Klass VI krav
- Temperaturområde: -31 till 85 °C
- Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Möter USP Klass VI krav |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.27 mm |
| Material | Tygon ND-100-80 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.29 mm |
| Total längd (metrisk) | 30.48 m |
| För användning med (applikation) | Allmän laboratorie- och farmaceutisk användning, speciellt med precisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer, även utmärkt med lågflödes- peristaltiska pumpapplikationer. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -31 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Färg | Genomskinligt |
| Visa mer |