Läs mer
Transparent glasfärgningstråg
Produktkod. p-8015664
Typ:
Coplin färgningsburk
Färgningsburk
Färgningstråg
Höjd (metrisk):
50 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12858735
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra avdunstning av färgningsvätska genom att fälla på locket som medföljer det transparenta glasfärgningstråget. Denna tunga glasfärgningsburk är ett viktigt mikroskoptillbehör för laboratoriet.
  • Glastråg med lock
  • Rymmer objektglas 76mm x 26mm
  • Två olika stilar
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Bottenform Plan
Färg Klart
Material Glas
Typ Coplin färgningsburk
För användning med (applikation) För mikroskopiska objektglas
Kvantitet 1 vardera
Höjd (metrisk) 110 mm