Läs mer
Fisherbrand™ Icke-sterila överföringspipetter, Transparent LDPE
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
4 mL
7 mL
10 mL
Droppar/ml:
18
20
25
30
50
Graderad:
Ja
Nej
Tipsstil:
Extra lång
Förlängd
Jumbo
Standard
Tunn stam
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 400
Paket med 500
Beskrivning
- Inbyggd glödlampa eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering
- Flexibla skaft böjs för att prova från smala eller små rör
- Yta med låg affinitet minskar förlust av celler och värdefulla proteiner på grund av bindning
- Mjuka plastpipetter gjorda av giftfri lågdensitetspolyeten (LDPE)
- Icke-steril, transparent och helt återvinningsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | LDPE |
| Droppar/ml | 30 |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.25 mL |
| Kvantitet | 500 pack |
| Tipsstil | Standard |
| Volym (metrisk) dispensering | 33μ L droppe |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Typ | Överföringspipett |