Läs mer
Vitlab™ Transparent polypropenbägare
Produktkod. 10333631
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Product Code. 10333631
Brand: Vitlab™ 441081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Använd dessa polypropenbägare för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. VITLAB™ Transparenta polypropenbägare har ett stabilt handtag som är lätt att greppa och en lättläslig, präglad blå skala.
  • Mycket transparent polypropenbägare
  • För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
  • Villkorligt autoklaverbar vid °121 C (2 bar) enligt DIN EN 285
  • För autoklavering rekommenderar vi modell 440941 med upphöjda gradering
Specifications
Diameter (metrisk) Yttre 91 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 133 mm