Läs mer
Vitlab™ Transparent polypropen pulvertratt
Produktkod. p-8000808
Höjd (metrisk):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11897890
Brand: Vitlab™ 71094
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa trattar för en mängd olika tappnings- och dekanteringsapplikationer inom livsmedelsindustrin. VITLAB™ Transparenta polypropenpulvertrattar har en kort, bred skaft. Idealisk för överföring av pulver och granulära ämnen.
  • Transparent polypropentratt
  • Snabbt flöde på grund av en brant 60° vinkel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 120mm
Diameter (metrisk) skaft 26mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 110 mm
Vinkel 60°
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lämplig för matkontakt
Längd (metrisk) skaft 20mm