Läs mer
Kartell™ Transparent polypropen pulver trattar
Produktkod. p-8000642
Diameter (metrisk) Överst:
120 mm
150 mm
180 mm
Diameter (metrisk) skaft:
30 mm
36 mm
43 mm
Längd (metrisk) skaft:
27 mm
39 mm
48 mm
Kapacitet (metrisk):
360 ml
730 ml
1290 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10777731
Brand: Kartell™ 0017000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polypropen för styrka och hållbarhet. Kartell™ Transparenta polypropenpulvertrattar är utformade för att kantra stora mängder pulver eller andra fasta eller flytande material utan flödesbegränsningar, pulversegregering eller bryggbildning.
  • 60° vinklade sidor
  • Utvändig ribbning undviker trycklåsning
  • Kan användas med vätskor
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 150 mm
Kapacitet (metrisk) 730 ml
Diameter (metrisk) skaft 36 mm
Material Polypropen
Vinkel 60°
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Kan användas med vätskor
Längd (metrisk) skaft 39 mm