Läs mer
SI Analytics™ Transparent Thermostat CT 72/4
Handla allt SI Analytics Produkter
Kapacitet (metrisk):
28 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Working temperature 5°C to 150°C, stainless steel container with thermal insulation, for 4 measuring positions
- Suitable for manual measurement or AVS™/S measuring stands
- Heater with Pt 100-PID control
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 28 l |
| Temperaturområde | 30 °C till 150 °C |
| Inkluderar | Two Manual Gauge Slides |
| Material | Rostfritt stål |
| Temperaturstabilitet | ±0,02 °C |
| Mått (L x B x H) | 25 x 60.5 x 53.5 cm |
| Vikt (metrisk) | 23 kg |
| Spänning | 230 V |