Läs mer
Fisherbrand™ Transportbox XL tubinsatser
Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
10 mL blodrör och 15 mL koniska rör
3,5 till 10 mL blodrör och 15/50 mL koniska rör
3,5 till 7,5 ml blodrör
Beskrivning
- Designad för att passa Fisherbrand Transportlåda XL
- Termoformad PETG
- Insatser för rörställ kan användas separat
- Locket tas bort helt för enkel rengöring
- Sätt in tillräckligt djupt för att fyllas med is
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rackinsats |
| Färg | Klart |
| Material | PETG |
| Mått (L x B x H) | 13,1 x 14,3 x 5,6 tum. |
| Håller | 3,5 till 7,5 ml blodrör |
| Kvantitet | 3 Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |