Läs mer
Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin)-reagens
Produktkod. 11587841 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 x 1 ml ampuller
50 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Varje
Produktkod. 11587841
Brand: Thermo Scientific™ TS49001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd en reagens-katalysatorlösningsmedelsblandning för enstegsderivatisering med Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) reagens,
Använd en reagens-katalysatorlösningsmedelsblandning för enstegsderivatisering med Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin)-reagens, som består av HMDS, TMCS och pyridin med hög renhet, producerar snabbt TMS-derivat av polära föreningar för GC-analys och biokemisk syntes. Detta mångsidiga reagens är idealiskt lämpat för GC-bestämningar av en rad föreningar inklusive socker, alkoholer, fenoler, steroider, steroler, organiska syror och vissa aminer.
  • Derivatiserar kolhydrater, fenoler, steroider, steroler, organiska syror, alkoholer och vissa aminer
  • Användbar för snabb produktion av TMS-derivat av polära föreningar för gaskromatografisk bestämning och biokemisk syntes
  • Mångsidighet, snabbhet och användarvänlighet för Tri-Suil HTP-reagens har gjort det till den mest använda silyleringsformuleringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med GC
Faror Frätande, brandfarligt
Standardkoncentration 65 - 80, 10 - 20, 5 - 7%
Objektbeskrivning 50 mL
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 50 ml
Standardkomponenter Pyridin, hexametyldisilazan, klorotrimetylsilan