Läs mer
Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens
Produktkod. p-4527564 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 x 1 ml ampuller
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11597831
Brand: Thermo Scientific™ TS49230
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Derivatisera hydroxylföreningar, särskilt kolhydrater med Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens.
Derivatisera hydroxylföreningar, särskilt kolhydrater med Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens. Bestående av TMSI i pyridin, silylerar detta reagens alkoholer och fenoler, organiska syror, hydroxylaminer, aminosyror, kolhydrater, flavonoider, glykoler och polyglykoler, nukleotider, steroider, hydroxylsyror, barbituater, narkotika, indoler och vitaminer.
Ytterligare produktinformation
Reagerar inte med aminer
Kan användas i närvaro av vatten så länge det finns tillräckligt med reagens för att reagera med både vattnet och provet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Skadlig
Standardkoncentration 65 - 80, 20 - 25%
Objektbeskrivning 10 x 1 ml ampuller
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 10 x 1 ml ampuller
Standardkomponenter Pyridin, 1-(trimetylsilyl)-lH-imidazol