Läs mer
Spectrum™ Provstorlekssatser för biotekniska CE-dialysmembranslangar (1 meter), MWCO: 1000 kd
Produktkod. p-7184568
Diameter (metrisk):
20 mm
Förpackningsstorlek:
10m
1m
Produktkod. 15360682
Brand: Spectrum™ 131492T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 1m Biotech CE-slang i 0,05 % natriumazid
  • Två universalrörförslutningar
  • Fem öppningsval
Idealisk för små, kritiska dialysapplikationer som kräver den mer kortfattade selektiviteten och retentionen som tillhandahålls av Biotech Cellulose Ester (CE) membran än standardkvalitet RC
Kit är utmärkt för att jämföra membran MWCO-prestanda för att optimera separation eller rening. Ger en 1 m längd av Biotech-Grade CE-membranslang, ett par universalrörförslutningar och 5 spetsar för att öppna membranslangar. Slangen är våtförpackad i 0,05 % natriumazidkonserveringsmedel som lätt sköljs ur med vatten.
  • Styvt kontrollerad porositet för bättre selektivitet och separationer än standardkvalitet RC
  • Ultrapure, inga tungmetaller eller sulfidföroreningar
  • Låg proteinbindning
  • Ingen glycerinborttagning, rengöring eller förbehandling krävs
Specifikationer
MWCO 1000 kDa
Diameter (metrisk) 20 mm
Längd (metrisk) 3,1 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats