Läs mer
Tricarballylic acid, 99%
Produktkod. 10018831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
Produktkod. 10018831
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-14-9 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-14-9
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
MDL-nummer MFCD00002723
InChI-nyckel KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
PubChem CID 14925
ChEBI CHEBI:45969
IUPAC-namn propan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricarballylic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 154°C to 159°C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH2CH(CO2H)CH2CO2H
Kvantitet 50 g
Beilstein 02, 815
Merck Index 15, 9787
Formel vikt 176.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tricarballylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.