Läs mer
(Tricyklohexylfosfin)(1,5-cyklooktadien)(pyridin)iridium(I)hexafluorfosfat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10783824 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
Produktkod. 10783824
Brand: Thermo Scientific Acros 363585000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 64536-78-3 | C31H50F6IrNP2 | 804.90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64536-78-3
Molekylformel C31H50F6IrNP2
Molekylvikt (g/mol) 804.90
MDL-nummer MFCD00075097
InChI-nyckel UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
Synonym crabtree's catalyst, unii-816rs2nbpn, 816rs2nbpn, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium hexafluorophosphate, iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium i hexafluorophosphate, tricyclohexylphosphine 1,5-cyclooctadiene pyridine iridium i hexafluorophosphate, felkin-crabtree catalyst, crabtree's catalyst mi, crabtree's catalyst hexafluorophosphate
PubChem CID 5702647
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-1,5-dien;iridium;pyridin;tricyklohexylfosfan;hexafluorfosfat
LEDER [Ir+].C1=CC=NC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Tricyclohexylphosphine)(1, 5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 175.0°C
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Fieser 10,116; 12,151; 13,88
Merck Index 15, 2554
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 804.89
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Tricyclohexylphosphine)(1,5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I) hexafluorophosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.