Läs mer
Trietanolamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10793914 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
25 L
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10793914
Brand: Thermo Scientific Acros 421630250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-71-6
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00002855
InChI-nyckel GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]etanol
LEDER C(CO)N(CCO)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethanolamine
Smältpunkt 21.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1245g/mL, 1.1245
Kokpunkt 360.0°C
Flampunkt 190°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Metall trumma
Molekylformel C6H15NO3
Linjär formel (HOCH2CH2)3N
Brytningsindex 1.4840 to 1.4860
Kvantitet 25 L
Fieser 01,1196
Merck Index 15, 9830
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and acetone,soluble in chloroform,slichtly soluble in benzene and ether,soluble 4.2% in benzene; 1.6% in ether; 0.4% in,carbon tetrachloride and < 0.1% in n-he
Viskositet 600 mPa.s (25°C)
Formel vikt 149.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Oljig vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.