Läs mer
Triethylamine hydrobromide, 98%
Produktkod. p-7023908
Kvantitet:
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11489046
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A17926.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 636-70-4 | C6H16BrN | 182.11 g/mol
Trietylaminhydrobromid används för att framställa dimetyl-alfa-dietylaminomaleat genom att reagera med dimetylacetylendikarbosylat. Det är involverat i framställningen av trifenylpropargylfosfoniumbromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trietylaminhydrobromid används för att framställa dimetyl-alfa-dietylaminomaleat genom att reagera med dimetylacetylendikarbosylat. Det är involverat i framställningen av trifenylpropargylfosfoniumbromid.
Löslighet Lösligt i
vatten, alkohol och kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 636-70-4
Molekylformel C6H16BrN
Molekylvikt (g/mol) 182.11
MDL-nummer MFCD00054287
InChI-nyckel NRTLTGGGUQIRRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide 1:1, n,n-diethylethanamine hydrobromide, acmc-20ajeg, et3n.hbr, triethylammonium bromide salt, triethylamine hydrobromide salt
PubChem CID 2734074
IUPAC-namn N,N-dietyletanamin;hydrobromid
LEDER [Br-].CC[NH+](CC)CC
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Triethylamine hydrobromide
Smältpunkt ∼250°C (decomposition)
Odör Amine-like
Linjär formel (CH3CH2)3N·HBr
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and chloroform.
Formel vikt 182.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado