Läs mer
Trietylaminlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7083638 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Produktkod. 12902225
Brand: Fisher Chemical A 051 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 121-44-8
Molekylformel C6H15N
Molekylvikt (g/mol) 101.193
InChI-nyckel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC-namn N,N-dietyletanamin
LEDER CCN(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Single-component Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL