Läs mer
Honeywell Fluka™ Triethylammonium Phosphate Solution, pH 3, Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Finaste kvalitetsprodukter för life science
- De mest stränga testprotokollen och högsta renhet
- Överlägsna tillverkningsmetoder och produktspecifika testprotokoll utformade för att säkerställa kvalitet till vår högsta standard
- Tester kan innefatta, men är inte begränsade till, renhet genom gelelektrofores, spårmetalltestning och appliceringstestning.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 10138-93-9 |
| pH | 2.9 to 3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.187 |