Läs mer
Triethylsulfonium iodide, 97%
Produktkod. 11310164
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11310164
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00667.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1829-92-1 | C6H15IS | 246.15 g/mol
Trietylsulfoniumjodid används som ett etylidenöverföringsreagens. Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trietylsulfoniumjodid används som etylidenöverföringsreagens. Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anteckningar
Lätt, värmekänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1829-92-1
Molekylformel C6H15IS
Molekylvikt (g/mol) 246.15
MDL-nummer MFCD00051867
InChI-nyckel LKDQWVKWYGOVJW-UHFFFAOYSA-M
Synonym triethylsulfonium iodide, triethylsulfanium iodide, triethylsulphonium iodide, sulfonium, triethyl-, iodide, acmc-20aje7, sulfonium,triethyl-,iodide
PubChem CID 74589
IUPAC-namn trietylsulfanium;jodid
LEDER CC[S+](CC)CC.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylsulfonium iodide
Smältpunkt ∽148°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3911790
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 246.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.