Läs mer
Trifluoroacetic acid, 99%
Beskrivning
Kombinationen av egenskaper som löslighet i de flesta lösningsmedlen, flyktighet, katalytiska egenskaper och stark surhet med icke-oxiderande natur gör det till ett allmänt använt reagens i organisk syntes. Trifluorättiksyra är en viktig byggsten i syntesen av läkemedel, jordbrukskemikalier och prestandaprodukter. Det är en föregångare till många fluorerade föreningar och används ofta i peptidsyntes och andra organiska transformationer som involverar avskyddning av t-BOC-gruppen. TFA finner användning som ett jonparningsmedel i vätskekromatografi, som ett lösningsmedel i NMR-spektroskopi och som en kalibrering i masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kombinationen av egenskaper som löslighet i de flesta lösningsmedlen, flyktighet, katalytiska egenskaper och stark surhet med icke-oxiderande natur gör det till ett allmänt använt reagens i organisk syntes. Trifluorättiksyra är en viktig byggsten i syntesen av läkemedel, jordbrukskemikalier och prestandaprodukter. Det är en föregångare till många fluorerade föreningar och används ofta i peptidsyntes och andra organiska transformationer som involverar avskyddning av t-BOC-gruppen. TFA finner användning som ett jonparningsmedel i vätskekromatografi, som ett lösningsmedel i NMR-spektroskopi och som en kalibrering i masspektrometri.
Löslighet Blandbar med
eter, aceton, etanol, bensen, hexan och CCl 4
Anmärkningar
Trifluorättiksyra (TFA) är en stabil, hygroskopisk, flyktig och lågkokande organisk syra. Förvaring på en sval plats rekommenderas.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Trifluoroacetic Acid |
| Smältpunkt | -15°C |
| Kokpunkt | 72°C to 73°C |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Beilstein | 742035 |
| Löslighetsinformation | Miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,hexane,and CCl4 |
| Formel vikt | 114.02 |
| Densitet | 1.480 |
| Kvantitet | 100 g |
| Fysisk form | Vätska |
| Show More |
Safety and Handling
- Trifluoroacetic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: trifluoroacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.