Läs mer
Trifluoroacetic Acid Solution 1%, Certified, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Spécification
Spécification
| CAS | 76-05-1 |
| Molekylformel | C2HF3O2 |
| MDL-nummer | MFCD00004169 |
| Synonym | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova |
| InChI-nyckel | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | trifluoroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.02 |
| PubChem CID | 6422 |
| ChEBI | CHEBI:45892 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1% Trifluoroacetic acid in water
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu