Läs mer
Trifenylmetylmerkaptan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11432687
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11432687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14888.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276.397 g/mol
Trifenylmetylmerkaptan, används som ett reagens som används för införande av tiolgrupp. Trifenylmetantiol är ett reagens som används för mild introduktion av merkaptofunktionaliteten. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt; Kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylmetylmerkaptan, används som ett reagens som används för införande av tiolgrupp. Trifenylmetantiol är ett reagens som används för mild introduktion av merkaptofunktionaliteten. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt; Kemisk syntes.
Löslighet Det är olösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3695-77-0
Molekylformel C19H16S
Molekylvikt (g/mol) 276.397
MDL-nummer MFCD00004854
InChI-nyckel JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 77281
IUPAC-namn trifenylmetantiol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylmethyl mercaptan
Smältpunkt 103°C to 108°C
Odör Stench
Kvantitet 25 g
Beilstein 2113168
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 276.4
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triphenylmethyl mercaptan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Triphenylmethyl mercaptan
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.