Läs mer
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Nål spruta
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
100 μl
250μ L
1 ml
Nålmätare:
22 G
23 G
26s G
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Needle-sprutor är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
- Borosilikatglas med metallflänsar
- Nålar och kolvar är av rostfritt stål
- Fältbeprövad sprutdesign
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (nål), Rostfritt stål (kolv) |
| Beskrivning | Split och PTV |
| Nålmätare | 26s G |
| Produkttyp | Gatät GC Autosampler-spruta, fast nål |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Produktlinje | TriPlus |
| Längd (metrisk) nål | 57 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | TriPlus RSH Autosampler och TriPlus 100LS Autosampler |
| Anslutningstyp | Fast |