Läs mer
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler spruta med fast nål, 10 μL
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Nålmätare:
23s G
26s G
Längd (metrisk) nål:
57 mm
85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-sprutor med fast nål är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
- Borosilikatglas med metallflänsar
- Nålar och kolvar är av rostfritt stål
- Fältbeprövad sprutdesign
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Splitless och OC |
| Nålmätare | 26s G |
| Produkttyp | Sprutan med fast nål |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Längd (metrisk) nål | 85 mm |
| Nålpunktstil | Kon |