Läs mer
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler spruta med fast nål, 10 μL
Produktkod. p-7139601 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Nålmätare:
23s G
26s G
Längd (metrisk) nål:
57 mm
85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13406856
Brand: Thermo Scientific™ 365D0271
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-sprutor med fast nål är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
  • Borosilikatglas med metallflänsar
  • Nålar och kolvar är av rostfritt stål
  • Fältbeprövad sprutdesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Merlin Ventilinjektor, PTV och Split
Nålmätare 23s G
Produkttyp GC Autosampler spruta, fast nål
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 57 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler och TriPlus 100LS Autosampler