Läs mer
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, 95%
Beskrivning
Tris(3,6-dioxaheptyl)amin fungerar som en fasöverföringskatalysator som används vid framställningen av 1,3-dideaza-2'-deoxiadenosin och besläktade bensimidazol-2'-deoxiribonukleosider. Det används också som en mellanprodukt i syntesen av telitromycin. Vidare används det vid oxidation av arylmetanoler under fasöverföringsförhållanden. Utöver detta fungerar den som en kryptand under fasöverföringsglykosylering av 2-amino-4-metoxi-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tris(3,6-dioxaheptyl)amin fungerar som en fasöverföringskatalysator som används vid framställning av 1,3-dideaza-2′ -deoxiadenosin och besläktad bensimidazol 2′ -deoxiribonukleosider. Det används också som en mellanprodukt i syntesen av telitromycin. Vidare används det vid oxidation av arylmetanoler under fasöverföringsförhållanden. Utöver detta fungerar den som en kryptand under fasöverföringsglykosylering av 2-amino-4-metoxi-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Inkompatibla starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(3,6-dioxaheptyl)amine |
| Smältpunkt | <-100°C |
| Densitet | 1.011 |
| Kokpunkt | 163°C to 171°C (1 mmHg) |
| Flampunkt | 162°C (323°F) |
| Brytningsindex | 1.4486 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 2369296 |
| Känslighet | Air sensitive; Hygroscopic |
| Löslighetsinformation | Miscible with water. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.