Läs mer
TAE-buffert, tris-acetat-EDTA, 10X lösning, elektrofores, Fisher BioReagents
Produktkod. 10041223
Kvantitet:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Poly flaska
Polykub
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
500ml
Produktkod. 10041223
Brand: Fisher BioReagents BP13351
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Spara tid och förenkla ditt buffertberedningssteg genom att använda Fisher BioReagents 10X TAE-buffertlösning - späd helt enkelt efter behov
  • 10X lösning innehåller 0,4 M tris-acetat och 0,01 M EDTA
  • För att förbereda en 1X lösning, blanda en volym av Fisher BioReagents 10X TAE-lösning med 9 volymer ultrarent vatten, såsom BP2819
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • Filtrerad, autoklaverad och funktionstestad för användning i elektroforesapplikationer
  • TAE är en vanligen använd buffert för elektrofores av nukleinsyror i agarosgeler
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-Acetate-EDTA
Namnnotering 10X Solution
CAS 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
DNas DNase-fri
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Förpackning Nalgene Poly flaska
Proteas Protease free
Synonym TAE
Kvalitet Elektrofores
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Tris (<5.0%), Acetic Acid (1.0%), and EDTA (<1%).