Läs mer
TAE-buffert, tris-acetat-EDTA, 10X lösning, elektrofores, Fisher BioReagents
Kvantitet:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Poly flaska
Polykub
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
500ml
Beskrivning
- Spara tid och förenkla ditt buffertberedningssteg genom att använda Fisher BioReagents 10X TAE-buffertlösning - späd helt enkelt efter behov
- 10X lösning innehåller 0,4 M tris-acetat och 0,01 M EDTA
- För att förbereda en 1X lösning, blanda en volym av Fisher BioReagents 10X TAE-lösning med 9 volymer ultrarent vatten, såsom BP2819
- Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
- Filtrerad, autoklaverad och funktionstestad för användning i elektroforesapplikationer
- TAE är en vanligen använd buffert för elektrofores av nukleinsyror i agarosgeler
- Endast avsedd för laboratorieforskning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-Acetate-EDTA |
| Namnnotering | 10X Solution |
| CAS | 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| DNas | DNase-fri |
| Genomfiltrerad | Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter. |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Förpackning | Poly flaska |
| Proteas | Protease free |
| Visa mer |