Läs mer
Tris-bas (vita kristaller eller kristallint pulver/molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-28975
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
25kg
500g
5kg
Produktkod. 10103203
Brand: Fisher BioReagents BP152500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
DNas-, RNas- och proteasfri.
Tris Base är en buffertkomponent i molekylärbiologi, vävnadsodling och elektroforesprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trimethylol Aminomethane, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Abs. 0.05 AU max. at 280nm
Kemiskt namn eller material Tris Base
Smältpunkt 168.5°C
Kokpunkt 219°C
Färg Vitt
pH 10.4
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Kvantitet 500 g
DNas DNase-fri
Formulering 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propanediol, Tris (hydroxymethyl) Aminomethane, Tris Base, THAM, Trimethylol Aminomethane, Trometamol
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Analysprocentintervall ≥99.8 %
Identifiering Pass Test
Linjär formel H2NC(CH2OH)3
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Merck Index 15, 9951
Formel vikt 121.14
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet Molekylärbiologi