Läs mer
TBE-buffert, Tris-Borate-EDTA, 1X-lösning, Elektrofores, Fisher BioReagents
Kvantitet:
1 l
4 l
20 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
Beskrivning
- Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda färdiga Fisher BioReagents 1X TBE buffertlösning
- Eliminerar besväret med utspädning eller väntan på att pulvret ska lösas upp
- 1X lösning innehåller 0,089 M tris, 0,089 M borsyra och 0,002 M EDTA
- Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
- Filtrerad, autoklaverad och funktionstestad för användning i elektroforesapplikationer
- TBE är en vanlig buffert för elektrofores av nukleinsyror i agaros- och polyakrylamidgeler
- Endast avsedd för laboratorieforskning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-Borate-EDTA |
| Namnnotering | 1X Solution |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5 |
| Färg | Färglös |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 4 l |
| DNas | DNase-fri |
| Genomfiltrerad | Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter. |
| Förpackning | Poly KUB |
| Visa mer |