Läs mer
Tris-Glycin, 10X lösning (elektrofores), Fisher BioReagents™
Kvantitet:
1 l
4 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Beskrivning
Tris-Glycin används vanligtvis som en buffert vid nativ polyakrylamidgelelektrofores.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-Glycine |
| Namnnotering | 10X Solution |
| Färg | Odesignat |
| CAS | 77-86-1, 56-40-6 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 4 l |
| DNas | DNase-fri |
| Genomfiltrerad | Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter. |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Förpackning | Poly KUB |
| Visa mer |