Läs mer
Tris hydroklorid, 1 M lösning (pH 7,0/mol biol.), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-29023
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10274773
Brand: Fisher BioReagents BP1756100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Tris hydroklorid, 1 M lösning (pH 7,0/mol biol.)
Tris är en buffertkomponent i molekylärbiologi, vävnadsodling och elektroforesprocedurer. Dessa 1M lösningar av Tris Hydrochloride vid pH 7,0 ger bekväma och höggradigt renade lösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris Hydrochloride
Namnnotering 1M Solution, pH 7.0
Färg Odesignat
Koncentration 0.96 to 1.04 M
pH 10
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
DNas DNase-fri
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Kvalitet Molekylärbiologi