Läs mer
Tris hydroklorid (små vita flingor/molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Produktkod. p-29016
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10316893
Brand: Fisher BioReagents BP153500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För elektrofores, molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar
Tris Hydrochloride är ett buffertmedium för elektrofores, molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar. Den kan kombineras med Tris Base för att förenkla Tris-buffertberedning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-53-1
Molekylformel C4H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 157.594
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifikationer
Abs. 0.05 max. (1M solution) at 280nm
Kemiskt namn eller material Tris Hydrochloride
Smältpunkt 150°C
Färg Vitt
pH 3.5 to 5.0
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
DNas DNase-fri
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Analysprocentintervall ≥99 %
Identifiering Pass Test
Linjär formel H2NC(CH2OH)3·HCl
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Formel vikt 157.6
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.