Läs mer
Tris, PlusOne™ , Cytiva
Produktkod. 11535005 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11535005
Brand: Life Science products Cytiva 17132101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd för 2-D elektrofores. Tris, PlusOne™ , Cytiva är lämplig för framställning av elektroforesbuffert.
  • Kvalificerad för 2-D elektrofores
  • Tris (tris[hydroximetyl]aminoetan)
  • Förbereder buffert med pH-intervall på 7,2 till 9,0.
  • Används i PAGE och Sequencing
  • Löslig i kallt vatten och varmt vatten, metanol
  • Fast fysisk form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris
Namnnotering Suitable for preparing electrophoresis buffer in the range 7.2 to 9.0
CAS 77-86-1
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.8 to 100.1%
Molekylformel C4H11NO3
Synonym Tris(hydroxymethyl)aminomethane
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Formel vikt 121.14
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris, 500 g
Signalord
  • ||Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.