Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Triton ∣r X-100 lysbuffert, pH 7,4
Produktkod. p-7082305
Kvantitet:
250mL
500mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15424699
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62289.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Det är allmänt använt nonjoniskt ytaktivt medel för återvinning av membrankomponenter under milda icke-denaturerande förhållanden. Triton X-100 är ett vanligt förekommande tvättmedel i laboratorier. Triton X-100 används ofta för att lysera celler för att extrahera protein eller organeller, eller för att permeabilisera membranen i levande celler. Förutom laboratorieanvändning, Triton X-100 finns i flera typer av rengöringsmedel,[8], allt från tunga industriprodukter till skonsamma rengöringsmedel. Det är också en populär ingrediens i hemmagjorda rengöringsvätskor för vinylskivor tillsammans med destillerat vatten och isopropylalkohol. Det är en bra micellär katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250mL
Formatera Vätska
Produkttyp Celllysreagens
pH 7.4
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.