Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-114
Produktkod. 10637754 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Produktkod. 10637754
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-93-1
Molekylformel C16H26O2
Molekylvikt (g/mol) 250.38
MDL-nummer MFCD00132505
InChI-nyckel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(8) octylphenyl ether
PubChem CID 5590
IUPAC-namn 2-[4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenoxi]etanol
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triton™ X-114
Färg Odesignat
Fysisk form Vätska
Kokpunkt >200.0°C
Molnpunkt 22° to 28°C (1% in aq. soln.)
Densitet 1.0550g/mL, 1.055
pH 6 (5% aq. soln.)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 254°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Pour Point pour point: -9°C
Brytningsindex 1.4880 to 1.4950
Viskositet 260 mPa.s (25°C)
Merck Index 15, 6850
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible in most polar organic solvents and, aromatic hydrocarbons,, insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Formel vikt 537
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triton]TS X-114
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.