Läs mer
Trityl Tetrakis(pentafluorophenyl)borate, 97%
Produktkod. 10066422 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10066422
Brand: Thermo Scientific Acros 382390050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 136040-19-2 | C43H15BF20 | 922.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136040-19-2
Molekylformel C43H15BF20
Molekylvikt (g/mol) 922.37
MDL-nummer MFCD03426981
InChI-nyckel TZOSNOQHGGONMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethylium tetrakis perfluorophenyl borate, trityl tetrakis pentafluorophenyl borate, trityl tetrapentafluorophenyl borate, methylium, triphenyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, triphenylcarbenium tetrakis pentafluorophenyl borate, methylium, triphenyl-, tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borate 1-1:1, tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boranuide; triphenylmethylium, methylium, triphenyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-1:1, tritylium tetrakis pentafluorophenyl borate, triphenylmethyliumtetrakis pentafluorophenyl borate
PubChem CID 9832824
LEDER C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)[B-](C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)(C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trityl tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)boranuid; trifenylmetylium
Formel vikt 922.37
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trityl tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.