Läs mer
Phasemaker™ TRIzol™ Reagens och Phasemaker™ Rör komplett system
Produktkod. p-6980028
Kvantitet:
100 förberedelser
200 förberedelser
Förpackningsstorlek:
100 förberedelser
200 förberedelser
Produktkod. 15609415
Brand: Phasemaker™ A33250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
En flaska TRIzol Reagent 100 mL och en påse med 100 Phasemaker Rör
Detta system inkluderar båda TRIzol™ Reagens och Invitrogen™ Phasemaker™ Rör.
Detta är ett komplett system som inkluderar TRIzol™ Reagens och Phasemaker™ Rör. TRIzol-reagenset erbjuder överlägsen lyseringsförmåga, även med svåra provtyper. Invitrogen™ Phasemaker Rören innehåller en polymer som tydligt separerar och fullständigt isolerar den övre vattenfasen av TRIzol-blandningen från den organiska fasen under, vilket gör det mycket lätt att pipettera den övre fasen som innehåller RNA.
Polymeren arbetar på densitetsgradient, eftersom den är tyngre än vattenfasen, men lättare än den organiska fasen; efter centrifugering placerar den sig mellan dessa två skikt. Det skapar en tät tätning mellan de två faserna, vilket gör det mycket enkelt att pipettera av vattenfasen utan risk för att föroreningar transporteras från det organiska lagret. Eftersom detta, Invitrogen Phasemaker Rör låter dig återvinna hela vattenfasen, vilket ökar utbytet med upp till 30%. Det är en inert polymer som inte stör nedströmsexperiment som PCR. Det fungerar med färska eller frysta prover (vävnad eller blod). Det fungerar även med vävnadsprover som tidigare behandlats med RNAlater . Invitrogen Phasemaker Tuber kommer redan fördispenserade. Slangstorleken är 2 ml.
• Komplett system inkluderar TRIzol och Phasemaker Rör
• Phasemaker Rören är fördispenserade i 2 ml rör
• Skapar en tät tätning mellan den vattenhaltiga och den organiska fasen
• Lättare att pipettera bort hela vattenfasen
• Ökar avkastningen med upp till 30 %
• RNA-integriteten äventyras inte
• Förseglingen stannar under längre perioder, vilket gör det möjligt att öka antalet prover per batch
• Inert, stör inte nedströms experiment
Garanti
Ett år efter mottagandet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •100 ml TRIzol-reagens; rumstemperatur
• 100 Phasemaker Rör; rumstemperatur
Isoleringsteknik Organisk extraktion
Reningstid 1 hr.
Elueringsvolym 20 till 50μ L
Provtyp Bakterier, Celler, Växter, Vävnad, Jästsvampar
Slutlig produkttyp Totalt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning
Kvantitet 100 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Bakterier:≤ 10 7 celler
Celler: ≤10 7
Anläggning: ≤10 7 celler, 100 mg vävnad
:≤
≤ 10 7 100 mg jäst: celler
Avkastning Celler:≤ 15μ g Vävnad
:≤ 73μ g