Läs mer
Trolleys
Produktkod. p-8010929
Encompass
Höjd (metrisk):
820 mm
927 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12335709
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Deep pressed, rounded cornered, stainless steel shelves. Sound deadening pads below each tray minimise rattle. Strong, welded rigid construction. Easy mobility. Hygienic design, reduces dirt traps and facilitates cleaning. Available in three sizes and with either two or three tiers.
Specifikationer
Höjd (metrisk) 820 mm
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.