Läs mer
Trolox, MedChemExpress
Produktkod. p-200101304
Encompass_Preferred
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 16480759
Brand: Medchem Express HY101445
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trolox
CAS 53188-07-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H18O4
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (399.54 mM)
LEDER O=C(C1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1)O
Molekylvikt (g/mol) 250.29
Formel vikt 250.29
Procent renhet 98.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.