Läs mer
Tropone, 97%
Produktkod. p-7043372
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11350064
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00473.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 539-80-0 | C7H6O | 106.124 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 539-80-0
Molekylformel C7H6O
Molekylvikt (g/mol) 106.124
MDL-nummer MFCD00014331
InChI-nyckel QVWDCTQRORVHHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, tropon, unii-co48x7sufh, co48x7sufh, cycloheptatrienone, 1-cyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatriene-1-one
PubChem CID 10881
IUPAC-namn cyklohepta-2,4,6-trien-1-on
LEDER C1=CC=CC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropone
Densitet 1.094
Kokpunkt 91°C to 92°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.615
Kvantitet 1 g
Beilstein 1902335
Formel vikt 106.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.