Läs mer
Lonza™ Trypsin neutraliserande lösning
Produktkod. 11675530
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11675530
Brand: Lonza™ CC5002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att effektivt neutralisera trypsin/EDTA. Lonza™ Trypsin neutraliserande lösning TNS är en komponent i ReagentPack™ Subkulturreagenssats
  • TLN
  • En del av ReagentPack™ Subkulturreagenssats
  • Lösning 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Trypsinhämmare
Kvantitet 100 ml