Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton sojabuljong (USP ) (Rör)
Beskrivning
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton Sojabuljong färdigberedd medium. Det allmänna mediet, som innehåller två peptoner, är lämpligt för odling av både aeroba och anaeroba. Det specificeras i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 och livsmedelstestmetoder för tillväxt av en mängd olika organismer.
Ta bort behovet av autoklavering och dispensering med praktiska, förfyllda och färdigberedda tuber med tryptone sojabuljong.
- Mycket näringsrikt medium för att stödja många olika mikroorganismer.
- Överensstämmer med formuleringar som beskrivs i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 .
- Bekvämt: de förfyllda rören är redo för omedelbar användning.
- Enkel: lätt att använda med minimal träning.
- Lång hållbarhetstid: upp till 12 månader
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Majsgul, transparent |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Beskrivning | Trypton sojabuljong (rör) |
| Formatera | Hällt rör |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Förpackningstyp | 50 rör i en låda |
| Kvantitet | 50/Pk. |