Learn More
Thermo Scientific™ TSG frysskåp för allmänt bruk - förpackad
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17107748 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
400 L
700 L
1500 L
Pluggtyp:
EU
missing translation for 'unitSize'
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17107748
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ TSG400FESBV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
TSG-serien av generella frysar är byggda med de prestanda, säkerhet och kvalitetsfunktioner du har förväntat dig av Thermo Scientific™ .
Thermo Scientific™ TSG-seriens allmänna laboratorieoratoriefrysar är designade med dina behov i åtanke. TSG-serien är idealisk för de krävande kraven för daglig användning i forsknings-, kliniska och industriella laboratorieoratorier som lagrar reagenser, media, proteiner och prover som används dagligen i laboratoriet.
TSG-seriens frysar är designade med ditt laboratorium i åtanke, och kombinerar prestanda, säkerhet och kvalitet som krävs för dagliga laboratorieoratorieapplikationer.
  • Brett utbud av storlekar från massiv dörr 400 l till 1 500 l dubbeldörr.
  • Whisper ganska operation < 50 dBA
  • Vitmålad in- och exteriör
  • Adaptiv avfrostning
  • Temperatur, dörr på glänt och strömavbrott (med batteribackup) larm.
  • Låg värmeeffekt
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellås
  • LED interiörbelysning
  • Gröna kolväten köldmedier
  • Fjärralarmkontakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning TSG serie laboratorieoratoriefrys för allmänt bruk
Kapacitet (metrisk) 400 L
Temperaturområde -12 °C till -30 °C
Temperatur (börvärde) -20 °C
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Stål
Interiör Målat stål
Exteriör finish Målat stål
Hyllor 4 Justerbar
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Certifikat och efterlevnad CE
Hjul Ja
Kontrolltyp Digital mikroprocessor
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 36 månader
Avfrosta Adaptiv avfrostning
Förpackningstyp Förpackad
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 500 x 1405 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 650 x 600 x 1955 mm
Övervakningsalternativ Larm
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro-kompatibel
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Gröna funktioner Energieffektiv
Kylmedel R290
Fraktvikt (metrisk) 147 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt